Tisk…
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G OR2006-50G OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA 1490 CZK
APOSOR2006-100G APOSOR2006-50G APOSOR2006-500G
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate 97%
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219.07
Bod tání: 35…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221467
CAS číslo: 91085-56-2