Tisk…
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 3150 CZK
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07782132
CAS číslo: 23876-15-5