Tisk…
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 1990 CZK
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Vzorec: C5H9ClN2O2
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042437
CAS číslo: 24666-56-6