Tisk…
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR20045-100G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 20930 CZK
APOSOR20045-100G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClIN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08062390
CAS číslo: 874676-81-0