Tisk…
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR20039-5G OR20039-1G
APOSOR20039-5GEA 734 CZK
APOSOR20039-5G APOSOR20039-1G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClNS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08448161
CAS číslo: 69627-03-8