Trimethylsulphoxonium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR20031-100G
OR20031-25G
OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA
2400
CZK
APOSOR20031-100G
APOSOR20031-25G
APOSOR20031-5G
Trimethylsulphoxonium chloride
Trimethylsulphoxonium chloride
Vzorec:
C₃H₉ClOS Bod tání: 226…229 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011898 CAS číslo: 5034-06-0 EINECS: 225-724-6 |