Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 2400 CZK
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741413
CAS číslo: 158435-41-7