Tisk…
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR20022-1G OR20022-5G
APOSOR20022-1GEA 695 CZK
APOSOR20022-1G APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 212…215 °C
Bod tání: 50…53 °C
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082583
CAS číslo: 34338-96-0