Tisk…
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 1660 CZK
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,084 g/mol
Bod varu: 70…74 °C/1mmHg
Hustota: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187528
CAS číslo: 14273-90-6