Tisk…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR20018-100G OR20018-25G OR20018-500G
APOSOR20018-100GEA 1660 CZK
APOSOR20018-100G APOSOR20018-25G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClN₂
Bod tání: 274…279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861472
CAS číslo: 15996-76-6