Tisk…
2-Methylene-1,3-dioxepane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR200162-1G OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 13390 CZK
APOSOR200162-1G APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00467150
CAS číslo: 69814-56-8
UN: 1993
ADR: 3,III