Tisk…
N-Boc-N-ethylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
OR20016-1G OR20016-25G OR20016-5G
APOSOR20016-1GEA 622 CZK
APOSOR20016-1G APOSOR20016-25G APOSOR20016-5G
N-Boc-N-ethylglycine
N-Boc-N-ethylglycine
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672508
CAS číslo: 149794-10-5