Tisk…
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
OR20015-1G OR20015-5G OR20015-10G
APOSOR20015-1GEA 2400 CZK
APOSOR20015-1G APOSOR20015-5G APOSOR20015-10G
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,19 g/mol
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082196
CAS číslo: 14496-27-6