Propionamidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR200136-1G
OR200136-10G
OR200136-5G
APOSOR200136-1GEA
622
CZK
APOSOR200136-1G
APOSOR200136-10G
APOSOR200136-5G
Propionamidine hydrochloride 97%
Propionamidine hydrochloride
Vzorec:
C₃H₉ClN₂ Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233938 CAS číslo: 3599-89-1 |