Tisk…
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR200129-1G OR200129-250MG OR200129-100MG OR200129-500MG
APOSOR200129-1GEA 14150 CZK
APOSOR200129-1G APOSOR200129-250MG APOSOR200129-100MG APOSOR200129-500MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13173537
CAS číslo: 62348-22-5
UN: 1760
ADR: 8,II