Tisk…
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200118-50MG OR200118-250MG
APOSOR200118-50MGEA 5590 CZK
APOSOR200118-50MG APOSOR200118-250MG
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414729
CAS číslo: 1216504-91-4