5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG
OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA
2700
CZK
APOSOR200110-250MG
APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄O₄ MW: 140,09 g/mol Bod tání: 209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020924 CAS číslo: 13529-17-4 |