6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200109-1G
OR200109-5G
APOSOR200109-1GEA
612
CZK
APOSOR200109-1G
APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834827 CAS číslo: 324028-95-7 |