Tisk…
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 2690 CZK
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₇H₅N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220274
CAS číslo: 93-84-5