Tisk…
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200102-1G OR200102-250MG OR200102-500MG OR200102-2.5G
APOSOR200102-1GEA 13030 CZK
APOSOR200102-1G APOSOR200102-250MG APOSOR200102-500MG APOSOR200102-2.5G
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144734
CAS číslo: 1263094-64-9