Tisk…
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200101-1G OR200101-250MG OR200101-500MG OR200101-2.5G
APOSOR200101-1GEA 8830 CZK
APOSOR200101-1G APOSOR200101-250MG APOSOR200101-500MG APOSOR200101-2.5G
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08446949
CAS číslo: 330792-93-3