Tisk…
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200100-1G OR200100-250MG OR200100-500MG OR200100-2.5G OR200100-5G
APOSOR200100-1GEA 8930 CZK
APOSOR200100-1G APOSOR200100-250MG APOSOR200100-500MG APOSOR200100-2.5G APOSOR200100-5G
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Vzorec: C₁₂H₈BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222614
CAS číslo: 21969-04-0