Tisk…
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 3380 CZK
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Bod tání: 108…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179337
CAS číslo: 37466-90-3