Tisk…
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200099-1G OR200099-250MG OR200099-500MG OR200099-2.5G
APOSOR200099-1GEA 7080 CZK
APOSOR200099-1G APOSOR200099-250MG APOSOR200099-500MG APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO
MW: 284.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01308393
CAS číslo: 864424-01-1