Tisk…
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200098-1G OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA 7080 CZK
APOSOR200098-1G APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03992861
CAS číslo: 554430-68-1