1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR200097-1G
OR200097-250MG
OR200097-5G
OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA
7340
CZK
APOSOR200097-1G
APOSOR200097-250MG
APOSOR200097-5G
APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Vzorec:
C₁₃H₁₈BrNO MW: 284.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01308459 CAS číslo: 836-58-8 |