Tisk…
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200095-1G OR200095-100MG OR200095-250MG OR200095-500MG OR200095-2.5G
APOSOR200095-1GEA 14780 CZK
APOSOR200095-1G APOSOR200095-100MG APOSOR200095-250MG APOSOR200095-500MG APOSOR200095-2.5G
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03768500
CAS číslo: 22808-73-7