4-Isopropylphenylacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200093-1G
OR200093-250MG
OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA
12670
CZK
APOSOR200093-1G
APOSOR200093-250MG
APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Vzorec:
C₁₁H₁₃ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12024949 CAS číslo: 52629-44-4 |