4-sulphamoylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200092-1G
OR200092-250MG
OR200092-2.5G
APOSOR200092-1GEA
12670
CZK
APOSOR200092-1G
APOSOR200092-250MG
APOSOR200092-2.5G
4-sulphamoylbenzoyl chloride
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃S MW: 219.65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09755960 CAS číslo: 51594-97-9 |