2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR20009-25G
OR20009-5G
OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA
2400
CZK
APOSOR20009-25G
APOSOR20009-5G
APOSOR20009-100G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012812 CAS číslo: 16179-97-8 EINECS: 240-316-8 |