4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200086-1G
OR200086-250MG
OR200086-500MG
OR200086-2.5G
OR200086-5G
APOSOR200086-1GEA
12300
CZK
APOSOR200086-1G
APOSOR200086-250MG
APOSOR200086-500MG
APOSOR200086-2.5G
APOSOR200086-5G
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Vzorec:
C₁₃H₁₅ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23703527 CAS číslo: 1429309-23-8 |