Tisk…
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR200079-1G OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA 1290 CZK
APOSOR200079-1G APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Bod varu: 113…114 °C/7mmHg
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261728
CAS číslo: 27200-79-9