Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR200073-1G
OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA
1990
CZK
APOSOR200073-1G
APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Bod tání: 89…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204637 CAS číslo: 717-01-1 |