Tisk…
Thioridazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulphanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride
OR20007-25G OR20007-5G
APOSOR20007-25GEA 10750 CZK
APOSOR20007-25G APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
MW: 407,031 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012655
CAS číslo: 130-61-0
EINECS: 204-992-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III