Tisk…
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl pyrimidine-4-carboxylate
OR200069-1G OR200069-5G
APOSOR200069-1GEA 1040 CZK
APOSOR200069-1G APOSOR200069-5G
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Bod tání: 63…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234184
CAS číslo: 2450-08-0