Tisk…
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Diamino-N1-methyl-4-nitrobenzene, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 2-Amino-1-methylamino-4-nitrobenzene
OR200062-5G
APOSOR200062-5GEA 827 CZK
APOSOR200062-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Bod tání: 168…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156607
CAS číslo: 41939-61-1