Tisk…
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200061-1G OR200061-250MG OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA 13990 CZK
APOSOR200061-1G APOSOR200061-250MG APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Vzorec: C₈H₇NO₂
Bod tání: 153…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16742805
CAS číslo: 78258-80-7