3-Methylxanthine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
OR20005-100G
OR20005-250G
OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA
0
CZK
APOSOR20005-100G
APOSOR20005-250G
APOSOR20005-25G
3-Methylxanthine
3-Methylxanthine
Vzorec:
C₆H₆N₄O₂ MW: 166,14 g/mol Bod tání: 360 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005580 CAS číslo: 1076-22-8 EINECS: 214-058-1 |