Tisk…
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR200047-1G OR200047-250MG OR200047-1MG OR200047-5MG OR200047-10MG OR200047-500MG
APOSOR200047-1GEA 18320 CZK
APOSOR200047-1G APOSOR200047-250MG APOSOR200047-1MG APOSOR200047-5MG APOSOR200047-10MG APOSOR200047-500MG
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827989
CAS číslo: 184951-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III