Tisk…
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
OR200035-1G OR200035-5G OR200035-10G
APOSOR200035-1GEA 3310 CZK
APOSOR200035-1G APOSOR200035-5G APOSOR200035-10G
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444946
CAS číslo: 63674-53-3