Tisk…
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxynicotinic acid
OR200033-1G
APOSOR200033-1GEA 9890 CZK
APOSOR200033-1G
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972405
CAS číslo: 884494-85-3