Tisk…
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 7080 CZK
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457981
CAS číslo: 401567-00-8