Tisk…

2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 6720 CZK
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,3-Dimethoxybenzyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Bod varu: 95 °C/1mmHg
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01310812
CAS číslo: 3893-01-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR