Tisk…
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 1950 CZK
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod tání: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034060
CAS číslo: 1454-80-4