Tisk…
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
OR20002-1G OR20002-250MG OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 705 CZK
APOSOR20002-1G APOSOR20002-250MG APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,0142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953612
CAS číslo: 372118-01-9