Tisk…
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 14720 CZK
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00091850
CAS číslo: 4887-95-0