Tisk…
HA14-1 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl-2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate, rel-(R)-Ethyl 2-amino-6-bromo-4-((R)-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate(relative)
OR200014-1G OR200014-250MG
APOSOR200014-1GEA 10720 CZK
APOSOR200014-1G APOSOR200014-250MG
HA14-1 95%
HA14-1
Vzorec: C₁₇H₁₇BrN₂O₅
MW: 409,24 g/mol
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00218213
CAS číslo: 65673-63-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III