1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Phenylpiperidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR200004-100MG
OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA
18820
CZK
APOSOR200004-100MG
APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₇H₂₃NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11223632 CAS číslo: 1203685-64-6 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |