Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 13030 CZK
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910326
CAS číslo: 136117-73-2