Tisk…
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 2530 CZK
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940433
CAS číslo: 149739-65-1